Learn More
2-Metoxifenol-13C6, TRC
Product Code. 30481110
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30481110 25 mg 25 miligramos
30484072 1 mg 1 miligramo
30465221 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30481110 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM26530325MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 202326-52-1
Fórmula molecular C13C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 130.09
Sinónimo o-Methoxy-phenol-13C6, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene-13C6, 2-Hydroxyanisole-13C6, Anastil-13C6, Guaiacol-13C6, Guaiastil-13C6, Methylcatechol-13C6, o-Hydroxyanisole-13C6, O-Methoxyphenol-13C6, NSC 3815-13C6
Nombre IUPAC 2-metoxifenol-13C6
SMILES O[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1OC
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenol-13C6
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.07