Learn More
Ácido 2-metoxinicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxynicotinic Acid |
| CAS | 16498-81-0 |
| Fórmula molecular | C7H7NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | COc1ncccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-metoxipiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0426 |