Learn More
Ácido 2-metoxinicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464604 1 g 1 g
11474604 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464604 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13193.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16498-81-0 | C7H6NO3 | 152.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16498-81-0
Fórmula molecular C7H6NO3
Peso molecular (g/mol) 152.13
Número MDL MFCD00085110
Clave InChI FTEZJSXSARPZHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-methoxynicotinic acid, 2-methoxy-nicotinic acid, 2-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, t6nj bo1 cvq wwn, maybridge1_004722, 2-methoxynicotinicacid, pubchem20354, acmc-1btxh
PubChem CID 708093
Nombre IUPAC ácido 2-metoxipiridina-3-carboxílico
SMILES COC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxynicotinic acid
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%