Learn More
2-Metoxinaftaleno, TRC
Código de producto. 30471276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471276 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30471276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2646855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Fórmula molecular C11 H10 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naphthalene','2-methoxy- (8CI','9CI','ACI), 2-Methoxynaphthalene (ACI), Ether','methyl 2-naphthyl (3CI), 2-Naphthol methyl ether, 2-Naphthyl methyl ether, 6-Methoxy-2-naphthalene, Methyl 2-naphthyl ether, Methyl β-naphthyl ether, Nerolin, Nerolin (old), Nerolin yara yara, NSC 4171, Yara yara, β-Methoxynaphthalene, β-Naphthol methyl ether, β-Naphthyl methyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-metoxinaftaleno
Peso molecular (g/mol) 158.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0732