Learn More
2-Metoxinaftaleno (Nerolin), Mikromol™
Descripción
2-Metoxinaftaleno (Nerolin), Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| CAS | 93-04-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H10 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COc1ccc2ccccc2c1 |
| Mostrar más |