Learn More
2-Metoxinaftaleno (Nerolin), Mikromol™
Código de producto. 17932666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932666 25 mg 25 miligramos
17910776 100 mg 100 miligramos
30461423 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Metoxinaftaleno (nerolina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-metoxinaftaleno
Peso molecular (g/mol) 158.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158,0732 g/mol