Learn More
2-Metoxinaftaleno (Nerolin), Mikromol™
Código de producto. 17910776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17910776 100 mg 100 miligramos
17932666 25 mg 25 miligramos
30461423 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17910776 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Metoxinaftaleno (nerolina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-metoxinaftaleno
Peso molecular (g/mol) 158.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0732 g/mol