Learn More
2-Metoxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10791241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10377530 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10791241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164750050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 93-04-9 | C11H10O | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-04-9
Fórmula molecular C11H10O
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00004061
Clave InChI LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
PubChem CID 7119
Nombre IUPAC 2-metoxinaftaleno
SMILES COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxynaphthalene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73°C to 75°C
Punto de ebullición 274°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7OCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 640
Índice Merck 15, 6070
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon disulfide and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino