Learn More
2-Metoxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463218 250 g 250 g
11453218 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17650.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 93-04-9 | C11H10O | 158.2 g/mol
2-methoxynaphthalene acylation is used as a model reaction to study the catalytic benefits of delamination. It was also used to study the alkali-metal-mediated manganation (AMMMn) reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acilación de 2-metoxinaftaleno se utiliza como modelo de reacción para estudiar los beneficios catalíticos de la delaminación. También se utilizó para estudiar las reacciones de manganización mediadas por metales alcalinos.
Solubilidad
Soluble en benceno, disulfuro de carbono y éter dietílico. No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-04-9
Fórmula molecular C11H10O
Peso molecular (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00004061
Clave InChI LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
PubChem CID 7119
Nombre IUPAC 2-metoxinaftaleno
SMILES COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxynaphthalene
Punto de fusión 70°C to 75°C
Punto de ebullición 272°C to 274°C
Temperatura de inflamación ca 139°C (282°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1859408
Índice Merck 14,5997
Información de solubilidad Soluble in benzene,carbon disulfide,diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%