Learn More
2-Metoxinaftaleno-1,3,4,5,6,7,8-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxynaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7 |
| CAS | 1219795-25-1 |
| Fórmula molecular | C11 D7 H3 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Methoxynaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7, 2-Methoxynaphthalene-d7, 2-Naphthyl-d7 methyl ether, Methyl β-naphthyl-d7 ether, Nerolin-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-metoxinaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 165.2396 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.1171 g/mol |
| Mostrar más |