Learn More
Ácido 2-(metoximetil)fenilborónico, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15234368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15234368 1 g 1 g
15244368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234368 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454550010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 126617-98-9
Fórmula molecular C8H11BO3
Peso molecular (g/mol) 165.99
Clave InChI JHPPAFXQJZJGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxymethylphenylboronic acid, 2-methoxymethylbenzeneboronic acid, 2-methoxymethyl phenyl boronic acid, 2-methoxymethyl phenylboronic acid, 2-methoxymethyl benzeneboronic acid, 2-methoxymethylphebylboronic acid, boronic acid, 2-methoxymethyl phenyl, pubchem7997
PubChem CID 3759408
Nombre IUPAC ácido [2-(metoximetil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1COC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Punto de fusión 42.0°C to 44.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.