Learn More
2-(Metaxilmetil)oxirano, TRC
Código de producto. 30476805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476805 1 g 1 g
30465158 5 g 5 g
30469315 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3299041G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-37-0
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo (Methoxymethyl)oxirane, (±)-Glycidyl Methyl Ether, 1,2-Epoxy-3-methoxypropane, 2,3-Epoxypropyl Methyl Ether, 3-Methoxy-1,2-epoxypropane, 3-Methoxypropylene Oxide, Denacol EX 131, Epiol M, Glycidol Methyl Ether, Glycidyl Methyl Ether, Methyl Glycidyl Ether, NSC 86950
Nombre IUPAC 2-(metoximetil)oxirano
SMILES COCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxymethyl)oxirane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524