Learn More
2-metoximetil montelukast 1,2-diol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxymethyl Montelukast 1,2-Diol(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 184764-27-0 |
| Fórmula molecular | C37H40ClNO5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-[1-hydroxy-2-(methoxymethoxy)-1-methylethyl]phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H40ClNO5S/c1-36(42,23-44-25-43-2)32-9-4-3-7-27(32)13-17-34(45-24-37(18-19-37)22-35(40)41)29-8-5-6-26(20-29)10-15-31-16-12-28-11-14-30(38)21-33(28)39-31/h3-12,14-16,20-21,34,42H,13,17-19,22-25H2,1-2H3,(H,40,41)/b15-10+/t34-,36?/m1/s1 |
| SMILES | COCOCC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-[2-hidroxi-1-(metoximetoxi)propan-2-il]fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 646.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 645.2316 |