Learn More
Metansulfonato de 2-metoximetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxymethyl Methansulfonate |
| CAS | 16427-44-4 |
| Fórmula molecular | C4H10O4S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Methoxyethanol Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid 2-Methoxyethyl Ester, 2-Methoxyethyl Mesylate, 2-Methoxyethyl Methanesulfonate, Ethylene Glycol Methanesulfonate Methyl Ether, Ethylene Gycol Monomethyl Ether Methanesulfonate, beta-Methoxyethyl Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O4S/c1-7-3-4-8-9(2,5)6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-metoxietilo metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 154.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.03 |