Learn More
Ácido 2-(metoximetil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459627 250 mg 250 miligramos
15449627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52858.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126617-98-9 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid used as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(metoximetil)bencenoborónico se utiliza como producto intermedio para la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126617-98-9
Fórmula molecular C8H11BO3
Peso molecular (g/mol) 165.983
Número MDL MFCD03412110
Clave InChI JHPPAFXQJZJGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxymethylphenylboronic acid, 2-methoxymethylbenzeneboronic acid, 2-methoxymethyl phenyl boronic acid, 2-methoxymethyl phenylboronic acid, 2-methoxymethyl benzeneboronic acid, 2-methoxymethylphebylboronic acid, boronic acid, 2-methoxymethyl phenyl, pubchem7997
PubChem CID 3759408
Nombre IUPAC ácido [2-(metoximetil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1COC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid