Learn More
2-(Metoximetil)-6-metilpiridina, TRC
Código de producto. 30471900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471900 500 mg 500 miligramos
30479562 250 mg 250 miligramos
30475423 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM336793500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59303-12-7
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.17
Sinónimo NSC 76084
Nombre IUPAC 2-(metoximetil)-6-metilpiridina
SMILES COCc1cccc(C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxymethyl)-6-methylpyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-7-4-3-5-8(9-7)6-10-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841