Learn More
2-(Metoximetil)-5-(feniltio)-1H-benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole |
| CAS | 92114-71-1 |
| Fórmula molecular | C15 H14 N2 O S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole','2-(methoxymethyl)-6-(phenylthio)-, 1H-Benzimidazole','2-(methoxymethyl)-5-(phenylthio)- (9CI), 2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2OS/c1-18-10-15-16-13-8-7-12(9-14(13)17-15)19-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | COCc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-(metoximetil)-5-fenilsulfanil-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 270.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0827 |