Learn More
2-(Metoximetil)-5-(feniltio)-1H-benzimidazol, TRC
Código de producto. 30483163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30483163 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30483163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264605100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole
CAS 92114-71-1
Fórmula molecular C15 H14 N2 O S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1H-Benzimidazole','2-(methoxymethyl)-6-(phenylthio)-, 1H-Benzimidazole','2-(methoxymethyl)-5-(phenylthio)- (9CI), 2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2OS/c1-18-10-15-16-13-8-7-12(9-14(13)17-15)19-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
SMILES COCc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
Nombre IUPAC 2-(metoximetil)-5-fenilsulfanil-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 270.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0827
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.