Learn More
2-(Metoximetoxi)-1,3-dimetilbenceno-13C8,D3, TRC
Código de producto. 30482700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482700 250 mg 250 miligramos
30481392 100 mg 100 miligramos
30473224 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30482700 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM318019250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxymethoxy)-1,3-dimethylbenzene-13C8,D3
Fórmula molecular 13C8 C2 D3 H11 O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)10(8)12-7-11-3/h4-6H,7H2,1-3H3/i1+1,2+1D3,4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c]([13CH3])[13c]1OCOC
Nombre IUPAC 2-(metoximetoxi)-1-(113C)metil-3-(trideuterio(113C)metil)(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trieno
Peso molecular (g/mol) 177.177
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.145
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.