Learn More
Ácido 2-metoxifenilborónico (contiene cantidades variables de anhídrido), TRC
Código de producto. 30477183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477183 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30477183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26093510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-06-9
Fórmula molecular C7H9BO3
Cantidad 10 g
Sinónimo B-(2-Methoxyphenyl)boronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boric Acid, 2-Methoxybenzeneboronic Acid, 2-Methoxyphenylboronic Acid, o-Anisylboronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, o-Methoxyphenylboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES COc1ccccc1B(O)O
Nombre IUPAC ácido (2-metoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 151.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0645