Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-(metoxiimino)-propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methoxyimino)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 62619-46-9 |
| Fórmula molecular | C8H13NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (Methoxyimino)-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO5/c1-4-13-7(10)6(9-12-3)8(11)14-5-2/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(/C(C(OCC)=O)=N\OC)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(metoxiimino)malonato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.08 |