Learn More
2-Methoxyhydroquinone, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10397830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10397830 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10397830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175540100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 824-46-4
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00013971
Clave InChI LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
Nombre IUPAC 2-Metoxibenceno-1,4-diol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyhydroquinone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 87°C to 90°C
Color Brown-Gray to Brown-Orange
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder and/or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxyhydroquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.