Learn More
2-Metoxihidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435253 250 g 250 g
11415253 10 g 10 g
11425253 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12847.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-46-4 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
It finds its application in the formation of coniferyl alcohol from ferulic acid by the white rot fungus Trametes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la formación de alcohol coniferílico a partir de ácido ferúlico por el hongo de la podredumbre blanca Trametes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-46-4
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00013971
Clave InChI LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
Nombre IUPAC 2-Metoxibenceno-1,4-diol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyhydroquinone
Punto de fusión 87°C to 91°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2045285
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%