Learn More
2-Metoxihidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415253 10 g 10 g
11425253 50 g 50 g
11435253 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12847.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-46-4 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
It finds its application in the formation of coniferyl alcohol from ferulic acid by the white rot fungus Trametes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la formación de alcohol coniferílico a partir de ácido ferúlico por el hongo de la podredumbre blanca Trametes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-46-4
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00013971
Clave InChI LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
Nombre IUPAC 2-Metoxibenceno-1,4-diol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyhydroquinone
Punto de fusión 87°C to 91°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2045285
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxyhydroquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyhydroquinone