Learn More
2-Metoxifurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyfuran |
| Densidad | 1.065 |
| Punto de ebullición | 110°C to 111°C |
| Temperatura de inflamación | 10°C (50°F) |
| Índice de refracción | 1.447 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3271 |
| Beilstein | 106270 |
| Sinónimo | furan, 2-methoxy, 2-methoxy furan, unii-25y8i1p35t, 2-furyl methyl ether, furan,2-methoxy, pubchem19998, acmc-209gjs, 2-methoxyfuran, 2-furyl methyl ether # |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.1 |
| Show More |