Learn More
2-Metoxifurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417447 1 g 1 g
11427447 5 g 5 g
11437447 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15593.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25414-22-6 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25414-22-6
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.101
Número MDL MFCD00003227
Clave InChI OXCGHDNCMSOEBZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 117476
Nombre IUPAC 2-metoxifurano
SMILES COC1=CC=CO1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyfuran
Densidad 1.065
Punto de ebullición 110°C to 111°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 1 g
Número UN UN3271
Beilstein 106270
Sinónimo furan, 2-methoxy, 2-methoxy furan, unii-25y8i1p35t, 2-furyl methyl ether, furan,2-methoxy, pubchem19998, acmc-209gjs, 2-methoxyfuran, 2-furyl methyl ether #
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 97%