Learn More
2-Metoxietilfenol, Mikromol™
Código de producto. 30050798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050798 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050798 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.250100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Metoxietilfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 330976-39-1
Nombres de analitos o componentes 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 2-(2-methoxyethyl)-, 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietil)fenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837 g/mol