Learn More
2-Metoxietilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethylamine |
| CAS | 109-85-3 |
| Fórmula molecular | C3H9NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethylamine, 2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxyethanamine, 1-Amino-2-methoxyethane, 1-Methoxy-2-aminoethane, 2-Aminoethyl methyl ether, 2-Methoxy-1-aminoethane, 2-Methoxy-1-ethanamine, N-(2-Methoxyethyl)amine, beta-Methoxyethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COCCN |
| Nombre IUPAC | 2-metoxietanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 75.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.0684 |