Learn More
Diclorhidrato de (2-metoxietil)hidrazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2-Methoxyethyl)hydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 885330-03-0 |
| Fórmula molecular | C3H10N2O . 2(HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(2-Methoxyethyl)hydrazine dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H10N2O.2ClH/c1-6-3-2-5-4;;/h5H,2-4H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COCCNN |
| Nombre IUPAC | 2-metoxietilhidrazina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 163.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0327 |