Learn More
(2-Metoxietil)benceno, Mikromol™
Descripción
(2-Metoxietil)benceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Methoxyethyl)benzene |
| CAS | 3558-60-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Methoxyethyl)benzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzene, (2-methoxyethyl)-, Ether, methyl phenethyl (6CI,7CI,8CI), 1-Methoxy-2-phenylethane, 2-Phenylethyl methyl ether, Kewda ether, Methyl 2-phenethyl ether, Methyl 2-phenylethyl ether, Methyl phenethyl ether, NSC 81229, Pandanol, β-Phenylethyl methyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxietilbenceno |
| Mostrar más |