Learn More
Acrilato 2-metoxietilo, 98 %, estabilizado con ca. 50-100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322707 1000 g 1 Kg
11302707 50 g 50 g
11312707 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11902.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.66€
    117.65€ / 1 Kg
    Ahorro 18.01€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3121-61-7 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3121-61-7
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00048149,MFCD00803685
Clave InChI HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
Nombre IUPAC 2-metoxietil prop-2-enoato
SMILES COCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethyl acrylate
Nombre de nota stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión <-30°C
Densidad 1.008
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Olor Ester-like
Fórmula lineal H2C=CHCO2(CH2)2OCH3
Índice de refracción 1.428
Cantidad 1000 g
Número UN UN2929
Beilstein 1754333
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 98%