Learn More
2-Acetato de Metoxietilo, TRC
Código de producto. 30133587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133587 5 g 5 g
30133235 25 g 25 g
30005630 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3044805G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-49-6
Fórmula molecular C5 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Sinónimo Ethanol, 2-methoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-2-methoxyethane, 2-Methoxyethanol acetate, 2-Methoxyethyl acetate, Acetyl methyl cellosolve, Ethylene glycol acetate monomethyl ether, Ethylene glycol methyl ether acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, Glycol monomethyl ether acetate, MC acetate, Methyl Cellosolve acetate, Methyl glycol acetate, β-Methoxyethyl acetate
Nombre IUPAC acetato de 2-metoxietilo
SMILES COCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethyl acetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063