Learn More
3-oxobutanoato de 2-metoxietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethyl 3-Oxobutanoate |
| CAS | 22502-03-0 |
| Fórmula molecular | C7H12O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Butanoic acid','3-oxo-','2-methoxyethyl ester, Acetoacetic acid','2-methoxyethyl ester (8CI), Ethanol','2-methoxy-','acetoacetate (8CI), 2-Methoxyethyl 3-oxobutanoate, 2-Methoxyethyl acetoacetate, Acetoacetic acid 2-methoxyethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOC(=O)CC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-oxobutanoato de 2-metoxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0736 |