Learn More
2-(3-Nitrobencilideno)acetoacetato de 2-metoxietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate |
| CAS | 39562-22-6 |
| Fórmula molecular | C14H15NO6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-butanoic Acid 2-Methoxyethyl Ester, 2-Methoxyethyl 2-(m-Nitrobenzylidene)acetoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO6/c1-10(16)13(14(17)21-7-6-20-2)9-11-4-3-5-12(8-11)15(18)19/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3/b13-9+ |
| SMILES | COCCOC(=O)\C(=C\c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-[(3-nitrofenil)metilideno]-3-oxobutanoato de 2-metoxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 293.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.0899 |