Learn More
2-Metoxietilo 1-Metiletil 2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato, Mikromol™
Descripción
2-Metoxietilo 1-Metiletil 2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 85677-93-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H24 N2 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nimodipine Impurity A, Nimodipine Imp. A (EP), Nimodipine USP Related Compound A, Nimodipine USP RC A, 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Related Compound A, Nimodipine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3 |
| SMILES | COCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)C)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato de 5-O-(2-metoxietilo) 3-O-propan-2-ilo |
| Mostrar más |