Learn More
Cloruro de 2-metoxietoximetilo, TRC
Código de producto. 30472759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472759 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30472759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26253010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethoxymethyl Chloride
CAS 3970-21-6
Fórmula molecular C4H9ClO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(Chloromethoxy)-2-methoxyethane, 2,5-Dioxahexyl Chloride, 2-(Chloromethoxy)ethoxymethane, 2-Methoxyethoxymethyl chloride, Chloromethyl 2-Methoxyethyl Ether, Methoxyethoxymethyl Chloride, beta-Methoxyethoxymethyl Chloride, MEM Chloride, MEM-Cl
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES COCCOCCl
Nombre IUPAC 1-(clorometoxi)-2-metoxietano
Peso molecular (g/mol) 124.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0291