Learn More
Cloruro de 2-metoxietoximetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethoxymethyl Chloride |
| CAS | 3970-21-6 |
| Fórmula molecular | C4H9ClO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-(Chloromethoxy)-2-methoxyethane, 2,5-Dioxahexyl Chloride, 2-(Chloromethoxy)ethoxymethane, 2-Methoxyethoxymethyl chloride, Chloromethyl 2-Methoxyethyl Ether, Methoxyethoxymethyl Chloride, beta-Methoxyethoxymethyl Chloride, MEM Chloride, MEM-Cl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCl |
| Nombre IUPAC | 1-(clorometoxi)-2-metoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 124.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0291 |