Learn More
2-Metoxietanol, TRC
Código de producto. 30132990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132990 500 mL 500 ml
30133634 250 mL 250 ml
30011743 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM262435500ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-86-4
Fórmula molecular C3 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Sinónimo Ethanol, 2-methoxy- (8CI, 9CI, ACI), 1-Hydroxy-2-methoxyethane, 2-Methoxy-1-ethanol, 2-Methoxyethanol, 2-Methoxyethyl alcohol, 3-Oxa-1-butanol, Amsco-Solv EE, Dowanol EM, Ektasolve EM, Ethylene glycol methyl ether, Ethylene glycol monomethyl ether, Glycol methyl ether, Glycol monomethyl ether, Hisolve MC, Methoxyethanol, Methoxyethylene glycol, Methoxyhydroxyethane, Methyl Cellosolve, Methyl glycol, Methyl oxitol, Monoethylene glycol methyl ether, Monomethylglycol, NSC 1258, Poly-Solv EM, β-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
SMILES COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Cantidad 500 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0524