Learn More
2-Metoxietanol, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethanol |
| Densidad | 0,966-0,968g/mL a 20 °C, 0,965 g/mL a 25 °C |
| Límite de explosión | 0.245 |
| Temperatura de inflamación | 40 ° °C |
| Punto de ignición | 548 °F |
| Fórmula lineal | CH3OCH2CH2OH |
| Cantidad | 2.5 L |
| Número UN | UN1188 |
| Beilstein | 1731074 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76,09g/mol |
| Mostrar más |