Learn More
2-Metoxietanol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11914751 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11914751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447480010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Punto de fusión -85.0°C
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 124.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Fórmula molecular C3H8O2
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.402
Cantidad 1 L
Índice Merck 15,6063
Gravedad específica 0.96
Sinónimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCO
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
Peso molecular (g/mol) 76.09
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Grado Reactivo ACS
Ácido valorable 0.002 meq/g max
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.