Learn More
2-metoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Solvent for ninhydrin color reagent2-Methoxy ethanol is used as a solvent for various purposes like varnishes, dyes, cleaning agents, epoxy coating, paints, anti-icing fuel additive in aviation and resins. It is involved in the preparation of Vaska’s complex viz. trans-chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I) and ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine. Further, it is also used in the synthesis of 2-aminothiazoles and Rho-associated kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Disolvente para reactivo de color de ninhidrina.El 2-metoxietanol se utiliza como disolvente para diversos fines como barnices, colorantes, agentes de limpieza, revestimiento epoxi, pinturas, aditivo de combustible antihielo en la aviación y resinas. Participa en la preparación del complejo de Vaska, a saber, el transclorocarbonilbis(trifenilfosfina)iridio(I) y el rutenio hidruroclorocarbonil tristrifenilfosfina. Además, también se utiliza en la síntesis de 2-aminotiazoles e inhibidores de Rho quinasa.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona, hidrocarburos, cetonas, glicoles y dimetilformamida.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases, aleaciones de cobre y cobre.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethanol |
| Punto de fusión | -85°C |
| Densidad | 0.965 |
| pH | 4 to 7 |
| Punto de ebullición | 124°C to 125°C |
| Temperatura de inflamación | 46°C (115°F) |
| Olor | Characteristic |
| Fórmula lineal | CH3OCH2CH2OH |
| Índice de refracción | 1.4025 |
| Cantidad | 500 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Methoxyethanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyethanol