Learn More
2-Metoxietanol, 99+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13118633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13118633 100 mL 100 ml
10793154 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13118633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.70€
    39.70€ / 100 ml
    Ahorro 7.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-86-4
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Número MDL MFCD00002867
Clave InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
SMILES COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -85.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 124.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.402
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 6063
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.