Learn More
2-metoxietanol 500 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyethanol |
| CAS | 109-86-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methoxyethanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C3 H8 O2 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethylene Glycol Monomehyl Ether, 2-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCO |
| Mostrar más |