Learn More
2-Methoxyestrone, MedChemExpress
Código de producto. 16457497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16457497 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16457497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113252
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress 2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyestrone
CAS 362-08-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (166.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Peso molecular (g/mol) 300.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.39
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism