Learn More
2-Metoxiestrona-1,4,16,16-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4 |
| CAS | 949885-90-9 |
| Fórmula molecular | C19 D4 H20 O3 |
| Cantidad | 50 μg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 3-hydroxy-2-methoxy-, 2-Methoxyestrone-(1,4,16,16-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc12 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-1,4,16,16-tetradeuterio-3-hidroxi-2-metoxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1977 |