Learn More
2-Metoxiestrona-1,4,16,16-d4, TRC
Código de producto. 30478928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478928 0.5 mg 0.50 miligramo
30483271 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2625210.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 949885-90-9
Fórmula molecular C19 D4 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 304.42
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 3-hydroxy-2-methoxy-, 2-Methoxyestrone-(1,4,16,16-D4)
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-1,4,16,16-tetradeuterio-3-hidroxi-2-metoxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantre-17-one
SMILES [2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1977