Learn More
2-Metoxiestrona-1,4,16,16-d4, CDN
Código de producto. 30313820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30313820 0.005 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313820 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND58040.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4
CAS 949885-90-9
Fórmula molecular C19 D4 H20 O3
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 3-hydroxy-2-methoxy-, 2-Methoxyestrone-(1,4,16,16-D4)
Fórmula InChI InChI=1 S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20 H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i6D2,9 D,10 D
SMILES [2 H]c1c(O)c(OC)c([2 H])c2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])C4=O)[C@@H]3 CCc12
Nombre IUPAC (8 R,9 S,13 S,14 S)-1,4,16,16-tetradeuterio-3-hidroxi-2-metoxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 304.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1977 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity