Learn More
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol
Código de producto. 16415716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16415716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16415716 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY12033
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol (2-ME2), an orally active endogenous metabolite of 17β-estradiol (E2), is an apoptosis inducer and an angiogenesis inhibitor with potent antineoplastic activity. 2-Methoxyestradiol also destablize microtubules. 2-Methoxyestradio, also a potent superoxide dismutase (SOD) inhibitor and a ROS-generating agent, induces autophagy in the transformed cell line HEK293 and the cancer cell lines U87 and HeLa.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 302.41 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 362-07-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 96.96%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Sinónimo 2-ME2∣ NSC-659853
Objetivo Microtubule/Tubulin∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Autophagy∣Endogenous Metabolite