Learn More
Ácido 2-metoxicarbonilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30481527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481527 500 mg 500 miligramos
30481230 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM329683500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
CAS 374538-03-1
Fórmula molecular C8H9BO4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1B(O)O
Nombre IUPAC ácido (2-metoxicarbonilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 179.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0594