Learn More
Ácido 2-metoxicarbonilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 374538-03-1 |
| Fórmula molecular | C8H9BO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2-metoxicarbonilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0594 |